Learn More
Invitrogen™ AKT/ERK-Aktivierung Multispezies InstantOne™ ELISA-Kit
Product Code. 15580767
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Unit Size:
96 Tests
Die AKT/ERK Activation InstantOne ELISAs enthalten Reagenzien für insgesamt 96 Vertiefungen (48 Vertiefungen phospho-AKT/48 Vertiefungen phospho-ERK)
Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie chargenspezifische Analysenzertifikate benötigen.
Product Code. 15580767
Brand: Invitrogen™ 858601411
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die AKT/ERK Activation InstantOne ELISAs enthalten Reagenzien für insgesamt 96 Vertiefungen (48 Vertiefungen phospho-AKT/48 Vertiefungen phospho-ERK)
Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie chargenspezifische Analysenzertifikate benötigen.
Includes
  • Benutzerhandbuch
  • InstantOne™ Assay-Platte, 96 Wells (versiegelt)
  • Zelllysepuffer (5x)
  • Verstärkerlösung
  • Waschpuffer (10x)
  • phospho-AKT1/2/3 (Ser437)-Fangantikörper-Reagenz (IOPAKTACAR1M)
  • phospho-AKT1/2/3 (Ser437)-Detektionsantikörper-Reagenz (IOPAKTADAR1M)
  • phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187)-Fangantikörper-Reagenz (IOPERKCAR1M)
  • phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187)-Detektionsantikörper-Reagenz (IOPERKDAR1M)
  • Positiv-Kontrollzellen-Lysat, gefriergetrocknet
  • Nachweisreagenz (TMB-Substrat)
  • Stopplösung
  • Plattendichtung
InstantOne ELISA
Der InstantOne™ ELISA wurde speziell für die präzise Messung von phosphoryliertem ERK1/2 und AKT1/2/3 von Menschen, Mäusen und Hamstern in Zelllysaten entwickelt. Der Nachweis von Ratten-ERK1/2 und AKT1/2/3 wird angenommen. Das InstantOne™ ELISA-Kit ermöglicht eine schnelle Analyse von Proben in etwa einer Stunde. Alle Reagenzien, die in einem herkömmlichen Sandwich-ELISA verwendet werden, werden einer Platte in Lösung hinzugefügt, gefolgt von einem Waschschritt und einem Nachweis mit dem kolorimetrischen TMB-Substrat.
Die extrazelluläre signalregulierte Kinase (ERK) ist das Gründungsmitglied und eine Schlüsselkomponente des klassischen Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK)-Pathways. ERK1 (p44, MAPK3) und ERK2 (p42, MAPK2) werden beide über den MAPK/ERK-Signalweg aktiviert, der verschiedenen Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTKs) oder GPCRs nachfolgt. MEK, eine Ser/Thr- und Tyr-Kinase, aktiviert ERK durch Phosphorylierung seiner TxY-Motive, nämlich Thr202/Tyr204 und Thr185/Tyr187 von ERK1 bzw. ERK2. Nach der Aktivierung phosphoryliert ERK eine Vielzahl von Proteinen, die zelluläre Prozesse wie Zellteilung, Proliferation, Überleben, Differenzierung, Apoptose, Motilität und Stoffwechsel regulieren. AKT, das als multiple Isoformen existiert, ist eine der durch Phosphoinositid-Kinase3 (PI3K) aktivierten Hauptkinasen. Die Aktivierung von PI3K führt zur Erzeugung von Phosphatidyllinositol (3,4,5)-Triphosphat (PIP3). Diese Zweit-Lipid-Boten binden sich an die Pleckstrin-Homologie-Domäne von AKT, um dessen Translokation zur Plasmamembran für die Aktivierung über Phosphorylierung bei Thr308 und Ser473 durch PDK1 bzw. den mTOR TORC2-Komplex zu fördern. Die Phosphorylierung an beiden Stellen ist für die vollständige Aktivierung der AKT Ser/Thr Kinase-Aktivität Voraussetzung. AKT phosphoryliert über 50 bekannte Substrate, einschließlich GSK3, AS160, PRAS40, TSC 1, TCS 2, Raf-1, Bad, die FOXO-Familie der Transkriptionsfaktoren und PFK2. Aufgrund seiner etablierten wichtigen Rolle in zahlreichen biologischen Prozessen ist AKT ein häufiges Ziel für die onkologiebezogene Arzneimittelentwicklung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zugriffsnummer P27361, P28482, P31749, P31751, Q9Y243
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 10000, 207, 208, 5594, 5595
Gensymbol AKT, CWS6, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC, RAC-ALPHA, ERK, ERK-2,ERK2, ERT1, MAPK2, P42MAPK, PRKM1, PRKM2, p38, p40, p41, p41mapk, p42-MAPK, ERK-1, ERK1, ERT2, HS44KDAP, HUMKER1A, P44ERK1, P44MAPK, PRKM3, p44-ERK1, p44-MAPK
Kitinhalt Capture-Antikörper, Nachweisantikörperreagenz, InstantOne™ Assay-Platte, Zelllysepuffer, Verstärkerlösung, Waschpuffer (10x), Substratreagenz (TMB), Stopplösung, Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert), Plattendichtung
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym PKB, RAC-PK-alpha/p44/p42, MAPK3/MAPK2
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 1 Std 10 Min
Show More Show Less
Nur für Forschungszwecke