Learn More
AKT [p Ser473] Antibody (545007) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
AKT Monoclonal antibody specifically detects AKT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | AKT |
| Anwendungen | Western Blot, Simple Western |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 545007 |
| Konjugat | Alexa Fluor 647 |
| Verdünnung | Western Blot, Simple Western |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Phosphopeptide containing the human Akt (S473) site |
| Mehr anzeigen |