Spezifikation
| Wirtsspezies | Human |
| Komponenten | Akt (Isoforms 1,2,3) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKAVTDHPDRLWAWEKF (AKT sequence: AVTDHPDRLWAWEKF). Molecular weight: 4214. Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inhibition of Akt kinase activity |
| Inhalt und Lagerung | Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Menge | 2 mg |
| Produkttyp | AKT1/2/3 Inhibitor Peptide Set |
| Molekulargewicht | 4214 |
| Produktlinie | Novus |
| Hemmstoffe | AKT1/2/3 |
| Form | Lyophilisiert |