missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKT1 Antibody (CL0899) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30291751 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30291751 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30291751

Marke: Novus Biologicals NBP252957JF646

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

AKT1 Monoclonal antibody specifically detects AKT1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AKT1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0899
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias AKT, AKT serine/threonine kinase 1, AKT1m, CWS6, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, PKB, PKB alpha, PKBMGC99656, PRKBA, Protein kinase B, Protein Kinase B Alpha, Proto-oncogene c-Akt, RAC, rac protein kinase alpha, RAC-ALPHA, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, RAC-PK-alpha, RACPKB-ALPHA, Serine-Threonine Protein Kinase, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1, V-Akt Murine Thymoma Viral Oncogene-Like Protein 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P31749, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Markers, Growth and Development, Hypoxia, mTOR Pathway, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific, Protein Kinase, Serine Kinases, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 207
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.