Beschreibung
- USP Komponenten der Klasse VI
- Vorgefertigte, geformte Schlauchenden und O-Ring-Dichtungen zur Vermeidung von Undichtigkeiten
- Inhalt des Sets:
- 1 x M6 Innengewinde 5/16 in. MA-Stecker PEEK
- 2 x M6 Innengewinde 5/16 in. FE-Anschluss, PEEK
- 2 x TC 5/16 in. FE-Anschluss, PEEK
- 1 x TC Dichtung 25/4 , PFR-91
- 2 x AKTA Pilot S8 Rohre, ETFE
- O-Ringe 3 *1, PFR-91
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | 5/16 Zoll außen, 5/16 Zoll innen, 25 mm TC |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ÄKTA Pilot |
| Material | PEEK (Anschlüsse), PFR-91 (Dichtung, O-Ringe), ETFE (Schläuche) |
| Menge | 1 Kit |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.11 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/16 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.9 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4.76 mm |