Learn More
Cytiva Akta Kurzer Säulenhalter
Artikelnummer. 11300242 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
26 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11300242 26 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11300242 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18111317
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Kurzer Säulenhalter
Gewicht (metrisch) 0.06 kg
Beschreibung Kurzer Säulenhalter, für Säulen mit 26 mm Innendurchmesser
Innendurchmesser (metrisch) 26 mm
Menge Komplettpackungsgröße
Zur Verwendung mit (Geräte) Classic ÄKTA