Learn More
Cytiva ÄKTA™ High Flow Kit
Artikelnummer. 11380262 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ÄKTAexplorer 100 System, insb. mit größeren Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11380262 ÄKTAexplorer 100 System, insb. mit größeren Säulen 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11380262
Marke: Cytiva 18115424
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Höhere Durchflussraten bei geringerem Gegendruck. Das Cytiva ÄKTA™ Kit für hohen Durchfluss enthält die erforderlichen Komponenten sowie die Software, um den Gegendruck im System zu reduzieren und dadurch höhere Durchflussraten zu ermöglichen.
Das Kit enthält die erforderlichen Komponenten und Software, um den Gegendruck im System zu reduzieren und damit höhere Durchflussraten zu ermöglichen. Dadurch für den Betrieb größerer Säulen und für die Erhöhung der Produktionskapazität geeignet.
  • Höhere Durchflussrate: 200 ml/min
  • Geringerer Gegendruck: <0.6 MPa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erhöhung der Durchflussrate bei gleichzeitiger Senkung des Gegendrucks
Zur Verwendung mit (Geräte) ÄKTAexplorer 100 System, insb. mit größeren Säulen
Max. Druck < 0,6 MPa
Volumen (metrisch) Max. Flussrate: 200 ml/min
Enthält Enthält Verbindungsstücke, Schläuche, Ferrulen und grundlegende Werkzeuge
Menge 1 Kit