Learn More
InSphero Akura™ 96 Sphäroid-Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 17911002
Change view
Click to view available options
Menge:
20/Packung
5/Packung
Packungsgröße:
20 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17911002 20/Packung 20 Stück
18739149 5/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17911002 Lieferant InSphero Lieferanten-Nr. CSPB15
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Automatisierungskompatibel, sichere Handhabung und einfache Beobachtung. Der Akura™ Die 96 Spheroid Microplate ist für die verlustfreie Bildung und Handhabung von Sphäroiden/Organoiden sowie für die zuverlässige Kultivierung und Analyse konzipiert.
Die einzige 96-Well-Sphäroidplatte mit den einzigartigen Eigenschaften von InSphero, die speziell für die verlustfreie Sphäroid-/Organoidbildung und -handhabung sowie für die zuverlässige Kultivierung und Analyse entwickelt wurde.
  • Einzigartig SureXchange™ Eine speziell entwickelte Kante verhindert das unbeabsichtigte Absaugen von Sphäroiden/Organoiden.
  • Die Morphologie und Funktionalität von Sphäroiden/Organoiden bleibt in Langzeitkulturen durch die einzigartige ULA-Beschichtung erhalten.
  • Verbesserte Bildgebungsgeschwindigkeit und -auflösung durch Flachbodenbrunnen.
  • Verbesserte Sphäroid-/Organoidbildung mit der Akura™ Neigungsständer durch Halten der Platte in einem Winkel von 30 Grad während der Zellaggregation.
  • Einzeln verpackt Akura™ 96 sphäroide Mikrotiterplatten mit Deckel, hergestellt aus Cycloolefin-Polymer, hocheffiziente ULA-Beschichtung.
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Format SBS-Standard
Array 12 x 8
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp ULA-Mikrotiterplatte
Material Cycloolefin-Copolymer
Volumen (metrisch) Well 250 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 70 μL
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Extrem geringe Bindung
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Menge 20/Packung
RNase-frei Ja