Learn More
Al-23 Mahlstücke, H: 20 mm, 53 Stück/kg, Alfa Aesar™
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Al-23 Grinding Pieces |
| Menge | 1 kg |
| Form | Mahlstückchen |