Learn More
Al-23 Isolierschlauch, beide Enden offen (dünne Wand), Außendurchmesser: 2 mm Innendurchmesser: 1.2 mm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317518
Click to view available options
Menge:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
100 Millimeter
200 Millimeter
250 Millimeter
300 Millimeter
Artikelnummer. 11317518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031488.DR
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Insulating Tube
Namenshinweis Both ends open (Thin Wall)
Menge 200 mm
Form Tube