Learn More
Al-23 Rechteckplatte, L x B: 105 x 50 mm, Dicke: 10 mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Al-23 Rectangular Plate |
| Menge | Je 1 |
| Form | Platte |