Learn More
Al-23 Massiver Stab, rund, Durchmesser: 1.5 mm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4905258
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
200 Millimeter
250 Millimeter
300 Millimeter
Artikelnummer. Menge unitSize
11303058 100 mm -
11373048 200 mm 200 Millimeter
11393048 250 mm 250 Millimeter
11383048 300 mm 300 Millimeter
4 options
Artikelnummer. 11303058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032925.DM
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Solid Rod
Menge 100 mm
Form Massive Rundstange