Learn More
Al-23 Massiver Stab, rund, Durchmesser: 4 mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Packungsgröße:
100 Millimeter
1000 Millimeter
200 Millimeter
250 Millimeter
300 Millimeter
600 Millimeter
800 Millimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Al-23 Solid Rod |
| Menge | 800 mm |
| Form | Massive Rundstange |