Learn More
Al-23 Massiver Stab, rund, Durchmesser: 6 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Packungsgröße:
100 Millimeter
1000 Millimeter
200 Millimeter
250 Millimeter
300 Millimeter
600 Millimeter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11383088 200 mm 200 Millimeter
11343088 100 mm 100 Millimeter
11333088 250 mm 250 Millimeter
11313088 300 mm 300 Millimeter
11363088 600 mm 600 Millimeter
11373088 800 mm -
11353088 1000 mm 1000 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11383088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 032933.DR
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Solid Rod
Menge 200 mm
Form Massive Rundstange