Learn More
Al-23 Massiver Rundstab, Durchmesser: 0.6 mm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11323038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
100 Millimeter
200 Millimeter
300 Millimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11323038 100 mm 100 Millimeter
11333038 200 mm 200 Millimeter
11343038 300 mm 300 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323038 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 032921.DM
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Solid Round Rod
Menge 100 mm