Learn More
Al-23 Schlauch, beide Enden offen, Außendurchmesser: 40 mm Innendurchmesser: 34 mm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11384017
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Packungsgröße:
100 Millimeter
1000 Millimeter
200 Millimeter
300 Millimeter
600 Millimeter
800 Millimeter
Artikelnummer. Menge unitSize
11384017 200 mm 200 Millimeter
11374017 100 mm 100 Millimeter
11334027 300 mm 300 Millimeter
11394017 600 mm 600 Millimeter
11314027 800 mm 800 Millimeter
11324027 1000 mm 1000 Millimeter
6 options
Artikelnummer. 11384017
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031577.DR
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Tube
Namenshinweis Both ends open
Menge 200 mm