Learn More
Al-23 Schlauch für Heizkreise, Außendurchmesser: 27 mm Innendurchmesser: 20 mm, Rastermaß: 1.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11313148
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Packungsgröße:
100 Millimeter
200 Millimeter
300 Millimeter
500 Millimeter
Artikelnummer. Menge unitSize
11313148 100 mm 100 Millimeter
11333148 200 mm 200 Millimeter
11303148 300 mm 300 Millimeter
11393138 500 mm 500 Millimeter
4 options
Artikelnummer. 11313148
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033205.DM
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Tube for Heating Coils
Menge 100 mm