Learn More
Al-23 Schlauch, ein Ende geschlossen, Außendurchmesser: 12 mm Innendurchmesser: 8 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Packungsgröße:
100 Millimeter
1000 Millimeter
200 Millimeter
300 Millimeter
400 Millimeter
600 Millimeter
800 Millimeter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11302768 200 mm 200 Millimeter
11342768 100 mm 100 Millimeter
11322768 300 mm 300 Millimeter
15451147 400 mm 400 Millimeter
11312768 600 mm 600 Millimeter
11382758 800 mm 800 Millimeter
11332768 1000 mm 1000 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11302768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030073.DR
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Tube
Namenshinweis One end closed
Menge 200 mm