Learn More
Alagebriumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30316503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316503 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316503 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA470405500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alagebrium Chloride
CAS 341028-37-3
Summenformel C13H14ClNOS
Menge 500 mg
Synonym 4,5-Dimethyl-3-(2-oxo-2-phenylethyl)thiazol-3-ium Chloride, ALT 711
InChI-Formel InChI=1S/C13H14NOS.ClH/c1-10-11(2)16-9-14(10)8-13(15)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,9H,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES CC1=C(C)SC=[N+]1CC(=O)C2=CC=CC=C2.[Cl-]
IUPAC-Name 2-(4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-3-ium-3-yl)-1-phenylethanon;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 267.77
Formelmasse 267.0485