Learn More
Thermo Scientific™ alamarBlue™-Farbstoff
Artikelnummer. 15549604 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15549604 25 mL -
15559604 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15549604 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. Y00025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.35 €
    172.60 € / 25 Milliliter
    Sparen 178.75 €
    50% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht die Durchführung von drei Assays mit nur einem Farbstoff, einschließlich Zellwachstumsbestimmung, In-vitro-Zytotoxizität und Zytokin-Assays.
Thermo Scientific™ alamarBlue bietet eine unübertroffene Empfindlichkeit und Vielseitigkeit, sodass drei Assays mit nur einem Farbstoff durchgeführt werden können, einschließlich Zellwachstumsermittlung, In-vitro-Zytotoxizität und Zytokin-Assays.
alamarBlue, ein Resazurin-basiertes Produkt mit verlängerter Inkubationszeit, ist bis zu 5 Tage stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung alamarBlue-Indikatorfarbstoff
Produkttyp Indikatorfarbstoff
Menge 25 mL