Learn More
Alamethicin, ≥50 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11484292 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484292 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11484292 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215900905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00 €
    379.05 € / 5 Milligramm
    Sparen 18.95 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alamethicin
Typ Alamethicin
Physikalische Form Pulver
CAS 59588-86-2
Farbe Lohfarben
Menge 5 mg
Prozentgehaltsbereich ≥50 %
Summenformel C92H150N22O25
Synonym U-22324 Antibiotika
InChI-Schlüssel LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N
SMILES CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C
Molekulargewicht (g/mol) 1964.341
PubChem CID 53229968
Formelmasse 1964.35
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alamethicin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Alamethicin