Learn More
Alamethicin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465989
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465989 1 mg 1 Milligramm
15455989 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15465989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63829.M^
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ein kanalbildender Ionophor, der Membranenzyme aktiviert
Alamethicin is used as a channel-forming ionophore that activates membrane enzymes, membrane channel-forming peptide. It is a 20-amino acid channel-forming peptide antibiotic that can function as a monovalent cation ionophore. Alamethicin has been used to develop methods for the routine assessment of potential new drug candidates to elicit their pharmacokinetic drug interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Alamethicin wird als kanalbildendes Ionophor verwendet, das Membranenzyme und membrankanalbildende Peptide aktiviert. Es ist ein 20-Aminosäure-Kanal-bildendes Peptid-Antibiotikum, das als einwertiges Kationenionophor wirken kann. Alamethicin wurde zur Entwicklung von Methoden zur routinemäßigen Beurteilung potenzieller neuer Wirkstoffkandidaten eingesetzt, um deren pharmakokinetische Arzneimittelwechselwirkungen zu ermitteln.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Ethanol.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59588-86-2
Summenformel C92H150N22O25
Molekulargewicht (g/mol) 1964.341
MDL-Nummer MFCD00151517
InChI-Schlüssel LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N
Synonym U-22324
PubChem CID 53229968
SMILES CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alamethicin
Typ Alamethicin
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 267°C to 270°C
Farbe Weiß
Menge 1 mg
UN-Nummer UN3462
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO and ethanol.
Formelmasse 1964.4