missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alas1 Antibody (OTI5D5), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
| Antigen | Alas1 |
|---|---|
| Klon | OTI5D5 |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30306704
|
Novus Biologicals
NBP3-44908-100ul |
100 μL |
550.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
30306519
|
Novus Biologicals
NBP3-44908-30ul |
30 μL |
256.00 €
30 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Alas1 Monoclonal antibody specifically detects Alas1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| Alas1 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 5-aminolevulinic acid synthase 1, ALAS, ALAS3, ALASH, ALAS-H, aminolevulinate, delta-, synthase 1, Delta-ALA synthase 1,5-aminolevulinate synthase, nonspecific, mitochondrial, Delta-aminolevulinate synthase 1, EC 2.3.1, EC 2.3.1.37, MIG4, migration-inducing protein 4 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 57-308 of human ALAS1(NP_000679) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| OTI5D5 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 211 | |
| IgG1 | |
| >95% | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts