Learn More
Emma Safety Footwear Alaska XXD Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Öl-Nubuk-Konstruktion
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- Reflektierender 3M™-Besatz
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver gewährleistet trockenere, frischere Füße
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Bauweise/Design | Alaska XXD |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Geöltes Nubuk |
| Größe | 43 |
| Zehenmaterial | Stahl |