Learn More
Albendazol-2-aminosulfon 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327514 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327514 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10065200AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Albendazole-2-aminosulfone
CAS 80983-34-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Albendazole-2-aminosulfone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H13 N3 O2 S
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 5-(Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 5-(Propylsulphonyl) -1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. D (EP), Ph Eur Albendazole Impurity D, Albendazole Impurity D, 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, SKF 81038
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
IUPAC-Name 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amin
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 239.29
Menge 1 mL
Formelmasse 239,0728 g/mol