Learn More
Albendazol EP Verunreinigung D, Mikromol™
Artikelnummer. 30052193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052193 25 mg 25 Milligramm
17939819 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30052193 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0382.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Albendazol EP Verunreinigung D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Albendazole-2-aminosulfone
CAS 80983-34-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Albendazole-2-aminosulfone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H13 N3 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 5-(Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 5-(Propylsulphonyl) -1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. D (EP), Ph Eur Albendazole Impurity D, Albendazole Impurity D, 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, SKF 81038
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
IUPAC-Name 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 239.29
Menge 25 mg
Formelmasse 239,0728 g/mol