Learn More
Gibco™ AlbuMAX™ I Lipidreiches BSA
Artikelnummer. 11530376 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11530376 25 g 25 Gramm
10114672 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11530376 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11020021
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
AlbuMAX™ I Lipidreiches BSA
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture (1). It is chromatographically purified and has an IgG content ≤ 0.1%.
Origin: New Zealand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Produkttyp BSA
Produktlinie AlbuMAX, Gibco
Menge 25 g
Versandbedingung Raumtemperatur