Learn More
Gibco™ AlbuMax I Lipid Rich BSA
Artikelnummer. 11540376 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11540376 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11540376 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11020062
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture. It is chromatographically purified and has an IgG content ≤0.1%. Lyophilized powder.
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture. It is chromatographically purified and has an IgG content ≤0.1%. Lyophilized powder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 g
Lagerungsbedingungen 2°C to 8°C
Zelltyp Mammalian Cells
Produkttyp BSA
Sterilität Non-sterile
Form Solid
Farbe Beige
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.