Learn More
Gibco™ AlbuMax II Lipid Rich BSA
Artikelnummer. 10624053 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10624053 1 kg 1 Kilogramm
31781125 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10624053 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11021045
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture. It is chromatographically purified and has an IgG content ≤1.0%. Lyophilized powder.
This is a lipid-rich bovine serum albumin for cell culture. It is chromatographically purified and has an IgG content ≤ 1%.
Origin: New Zealand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 kg
Produkttyp BSA
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie AlbuMAX, Gibco
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.