Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumin bovine, for biochemistry, Fraction V, pH=5, 96.0-100.0% protein
Artikelnummer. 10011380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10011380 10 g 10 Gramm
10326640 100 g 100 Gramm
10667794 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10011380 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 134730100
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Albumin, bovine serum (BSA), CAS # 9048-46-8, is a small, stable biomolecule derived from bovine blood with wide applications in biochemistry, immunochemistry, pharmacokinetics, and cell culture studies. | CAS: 9048-46-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Albumin, Rinderserum (BSA) ist als protease-freies, lyophilisiertes Pulver erhältlich, das bei 2-8 °C stabil gelagert werden kann
  • Es besteht aus 583 Aminosäureresten und hat ein Molekulargewicht von 66,5 kDa
Anwendungen
  • BSA wird als Proteinstandard in Quantifizierungsassays wie dem Bradford-Proteinassay verwendet
  • Es wird zur Stabilisierung von Enzymen in Restriktionsaufschlüssen in molekularbiologischen Experimenten verwendet
  • Es ist ein Blockierungsmittel in Immunblots, wodurch das Signal-Rausch-Verhältnis durch das Abschrecken unspezifischer immunchemischer Reaktionen erhöht wird
  • BSA ist ein Nährstoff und wird als Ergänzung in Zellkulturmedien und mikrobiellen Kulturmedien verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9048-46-8
MDL-Nummer MFCD00145743
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Albumin bovine
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Güte Biochemie