missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, For IVD, Low Ash and Metals

Artikelnummer. 12861781 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12861781

Marke: MP Biomedicals™ 0216006991

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Prepared by heat shock fractionation

  • For IVD applications
  • Low visible absorbance
  • Purity: >98%
  • Ash: <2%
  • Metals: <20ppm

For best cell culture performance, see alternate Mfr. No. 180577

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Microbial Culture
Molekulargewicht 66.338
Name Bovine Albumin Fraction V
pH-Bereich 6.5 to 7.5
Menge 1 kg
Quelle Bovine
Lagerungsbedingungen 2° to 8°C
Form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Albumin, Bovine, Fraction V
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: bovine albumin
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt