Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, For IVD, Low Ash and Metals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- For IVD applications
- Low visible absorbance
- Purity: >98%
- Ash: <2%
- Metals: <20ppm
For best cell culture performance, see alternate Mfr. No. 180577
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Microbial Culture |
| Molekulargewicht | 66.338 |
| Name | Bovine Albumin Fraction V |
| pH-Bereich | 6.5 to 7.5 |
| Menge | 10 g |
| Quelle | Bovine |
| Lagerungsbedingungen | 2° to 8°C |
| Form | Powder |