Learn More
Albumin, Ei, Pulver, gereinigt, J.T.Baker™
Artikelnummer. p-5391051 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15577834
Marke: Avantor J.T.Baker 044001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 9006-50-2
Summenformel C6H8N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 172.14
InChI-Schlüssel QCVGEOXPDFCNHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tridodeoylamin
PubChem CID 25022239
IUPAC-Name 5,5-Dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-carboxamid
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)O1)C(=O)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Albumin, Ei
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Güte Gereinigt
Physikalische Form Pulver