missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Human, Fraction V Powder, 5g
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
- Used in absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) pharmacological research
- Applications:
- Cell culture
- Drug delivery research
- Cryopreservation of cells
- Solubilize lipids in tissue culture
- Blocking agents in Western blots or ELISA applications
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoassay, Mammalian Cell Culture |
| Name | Human Albumin Fraction V |
| pH-Bereich | 7.2 |
| Vorbereitungsmethode | Modification of the Chen low pH Charcoal method |
| Menge | 5 g |
| Quelle | Plasma |
| Lagerungsbedingungen | 2° to 8°C |
| Form | Powder |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur