Learn More
Novus Biologicals™ Albumin Native Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P02768 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dot Blot, PAGE |
| Zusammensetzung | Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 213 |
| Menge | 5 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C. |
| Gen-Alias | albumin, cell growth inhibiting protein 42, DKFZp779N1935, growth-inhibiting protein 20, PRO0883, PRO0903, PRO1341, serum albumin |
| Gensymbol | ALB |
| Rekonstitution | Reconstitute with 500 μL of deionzied water. |
| Inhibitor-Eigenschaften | This product has been tested in SDS-Page and can be used in SDS, Western Blotting, ELISA experiments and other immunological assays. |
| Mehr anzeigen |