Learn More
Brady™ Sicherheitshinweis COVID-19: Abstand halten
Artikelnummer. 16596434 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sprachen:
Deutsch
Dänisch
Finnisch
Französisch
Italienisch
Niederländisch
Norwegisch
Schwedisch
Spanisch
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sprachen Packungsgröße
16596434 Finnisch 1 Stück
16506424 Niederländisch 1 Stück
16506444 Schwedisch 1 Stück
16516424 Französisch 1 Stück
16526424 Deutsch 1 Stück
16536424 Deutsch 1 Stück
16546424 Spanisch 1 Stück
16556424 Italienisch 1 Stück
16556444 Norwegisch 1 Stück
16586434 Dänisch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16596434 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 306848
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.55 €
    11.43 € / 1 Stück
    Sparen 2.12 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine effiziente Lösung mit klaren Sicherheitshinweisen zur einfachen Kommunikation von Maßnahmen gegen COVID19 in Arbeitsbereichen.
  • Bietet klare, visuelle Kommunikation, wo es darauf ankommt
  • Hebt die Verwendung eines angemessenen persönlichen Schutzes hervor
  • Kommuniziert einfach soziale Distanzierung und Hygiene
Spezifikation
Alternate Part Number SOCIAL-DISTANCE-FI
Material Laminiertes Polyester
Montageart Selbstklebend
Sprachen Finnisch
Abmessungen (L x B) 800 x 80 mm (B x H)
Farbe Weiß auf Gelb