Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumin vom Rind/Fraktion V, für Biochemistrie, pH 7.0
Artikelnummer. 10013260 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10013260 10 g 10 Gramm
10450141 100 g 100 Gramm
10053863 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10013260 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 268130100
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Albumin, Rinderserum (BSA), CAS-Nr. 9048-46-8, ist ein kleines, stabiles Biomolekül, das aus Rinderblut gewonnen wird und eine breite Anwendung in Biochemie, Immunchemie, Pharmakokinetik und Zellkulturstudien bietet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Albumin, Rinderserum (BSA) ist als lyophilisiertes Pulver ohne Protease erhältlich und kann bei 2-8 °C stabil gelagert werden.
  • Es besteht aus 583 Aminosäureresten und hat 66,5 kDa Molekülmasse.
Anwendungen
  • BSA wird als Proteinstandard in Quantifizierungsassays wie dem Bradford-Proteinassay verwendet.
  • Es wird zur Stabilisierung von Enzymen in Restriktionsaufschlüssen in molekularbiologischen Experimenten verwendet.
  • Es ist ein Blockierungsmittel in Immunblots, wodurch das Signal-Rausch-Verhältnis durch das Quenchen unspezifischer immunchemischer Reaktionen erhöht wird
  • BSA ist ein Nährstoff und wird als Ergänzungsstoff in Zellkulturmedien und mikrobiellen Kulturmedien verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9048-46-8
MDL-Nummer MFCD00145743
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Albumine Bovine/Fraction V
Farbe Beige-Gelb
Prozentgehaltsbereich 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis])
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver