Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumin vom Rind/Fraktion V, für Biochemistrie, pH 7.0
Artikelnummer. 10053863 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10053863 500 g 500 Gramm
10013260 10 g 10 Gramm
10450141 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10053863 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 268135000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 €
    1242.65 € / 500 Gramm
    Sparen 237.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Albumin, Rinderserum (BSA), CAS-Nr. 9048-46-8, ist ein kleines, stabiles Biomolekül, das aus Rinderblut gewonnen wird und eine breite Anwendung in Biochemie, Immunchemie, Pharmakokinetik und Zellkulturstudien bietet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Albumin, Rinderserum (BSA) ist als protease-freies, lyophilisiertes Pulver erhältlich, das bei 2-8 °C stabil gelagert werden kann
  • Es besteht aus 583 Aminosäureresten und hat ein Molekulargewicht von 66,5 kDa
Anwendungen
  • BSA wird als Proteinstandard in Quantifizierungsassays wie dem Bradford-Proteinassay verwendet
  • Es wird zur Stabilisierung von Enzymen in Restriktionsaufschlüssen in molekularbiologischen Experimenten verwendet
  • Es ist ein Blockierungsmittel in Immunblots, wodurch das Signal-Rausch-Verhältnis durch das Abschrecken unspezifischer immunchemischer Reaktionen erhöht wird
  • BSA ist ein Nährstoff und wird als Ergänzung in Zellkulturmedien und mikrobiellen Kulturmedien verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9048-46-8
MDL-Nummer MFCD00145743
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Albumine Bovine/Fraction V
Farbe Beige-Gelb
Prozentgehaltsbereich 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22 ]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis])
Menge 500 g
Physikalische Form Pulver