Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumin vom Rind/Fraktion V, für Biochemistrie, pH 7.0
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Albumin, Rinderserum (BSA) ist als protease-freies, lyophilisiertes Pulver erhältlich, das bei 2-8 °C stabil gelagert werden kann
- Es besteht aus 583 Aminosäureresten und hat ein Molekulargewicht von 66,5 kDa
Anwendungen
- BSA wird als Proteinstandard in Quantifizierungsassays wie dem Bradford-Proteinassay verwendet
- Es wird zur Stabilisierung von Enzymen in Restriktionsaufschlüssen in molekularbiologischen Experimenten verwendet
- Es ist ein Blockierungsmittel in Immunblots, wodurch das Signal-Rausch-Verhältnis durch das Abschrecken unspezifischer immunchemischer Reaktionen erhöht wird
- BSA ist ein Nährstoff und wird als Ergänzung in Zellkulturmedien und mikrobiellen Kulturmedien verwendet
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Albumine Bovine/Fraction V |
| Farbe | Beige-Gelb |
| Prozentgehaltsbereich | 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis]) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 100 g |
| Physikalische Form | Pulver |