Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumin vom Rind/Fraktion V, für Biochemistrie, pH 7.0
Artikelnummer. 10023060 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Plastikflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10023060 10 g Plastikflasche 10 Gramm
10174520 100 g Plastikflasche 100 Gramm
10257123 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10023060 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 240400100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.40 €
    79.65 € / 10 Gramm
    Sparen 12.75 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rinderalbumin/Fraktion V (CAS-Nr. 9048-46-8) auch als Rinderserumalbumin (BSA) bekannt, ist ein von Kühen gewonnenes Serumalbuminprotein.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Rinderalbumin/Fraktion V ist ein Serumalbuminprotein, das häufig in Laborexperimenten wie z. B. Enzym-Linked Immunosorbent-Assays (ELISAs), Immunblots und Untersuchungen zu Immunhistochemie bzw. -fluoreszenz zum Einsatz kommt.
Anwendungen
  • Rinderalbumin/Fraktion V weist vor allem dann eine Blockieraktivität auf, wenn kaseinempfindliche Antikörper einschließlich phosphospezifischer Antikörper verwendet werden.
  • In genetischen Untersuchungen lässt sich diese Verbindung zum Intensivieren von Polymerase-Kettenreaktionen (PCR) aus Templates mit niedrigem Reinheitsgrad einsetzen.
  • Diese Verbindung ist nützlich für die Stabilisierung von Enzymen während der Lagerung und auch für enzymatische Reaktionen, bei denen das Fehlen von Nukleasen von entscheidender Bedeutung ist.
  • In In-vitro-Kulturen wurde Rinderalbumin/Fraktion V insbesondere dann als Nährstoff in Zellen- und Mikrobenkulturen eingesetzt, wenn Medien ohne Serum verwendet werden.
  • Kommt häufig als Proteinstandard zum Einsatz, um Kalibrierungskennlinien für mehrere Laborexperimente zu generieren.
  • Rinderalbumin/Fraktion V ist ein kleines Protein, das häufig in der Immunhistochemie zum Blockieren unspezifischer Bereiche dient.Das Binden dieser Verbindung an unspezifische Bindungsstellen erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Bindung von Antikörpern nur an den interessierenden Bereich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9048-46-8
MDL-Nummer MFCD00145743
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Albumine Bovine/Fraction V
Farbe Beige-Gelb
Prozentgehaltsbereich 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis])
Verpackung Plastikflasche
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver