Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumin vom Rind/Fraktion V, für Biochemistrie, pH 7.0
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Rinderalbumin/Fraktion V ist ein Serumalbuminprotein, das häufig in Laborexperimenten wie z. B. Enzym-Linked Immunosorbent-Assays (ELISAs), Immunblots und Untersuchungen zu Immunhistochemie bzw. -fluoreszenz zum Einsatz kommt.
Anwendungen
- Rinderalbumin/Fraktion V weist vor allem dann eine Blockieraktivität auf, wenn kaseinempfindliche Antikörper einschließlich phosphospezifischer Antikörper verwendet werden.
- In genetischen Untersuchungen lässt sich diese Verbindung zum Intensivieren von Polymerase-Kettenreaktionen (PCR) aus Templates mit niedrigem Reinheitsgrad einsetzen.
- Diese Verbindung ist nützlich für die Stabilisierung von Enzymen während der Lagerung und auch für enzymatische Reaktionen, bei denen das Fehlen von Nukleasen von entscheidender Bedeutung ist.
- In In-vitro-Kulturen wurde Rinderalbumin/Fraktion V insbesondere dann als Nährstoff in Zellen- und Mikrobenkulturen eingesetzt, wenn Medien ohne Serum verwendet werden.
- Kommt häufig als Proteinstandard zum Einsatz, um Kalibrierungskennlinien für mehrere Laborexperimente zu generieren.
- Rinderalbumin/Fraktion V ist ein kleines Protein, das häufig in der Immunhistochemie zum Blockieren unspezifischer Bereiche dient.Das Binden dieser Verbindung an unspezifische Bindungsstellen erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Bindung von Antikörpern nur an den interessierenden Bereich.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Albumine Bovine/Fraction V |
| Farbe | Beige-Gelb |
| Prozentgehaltsbereich | 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis]) |
| Verpackung | Plastikflasche |
| Menge | 100 g |
| Physikalische Form | Pulver |