Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alcianblau 8GX
Product Code. 15432949
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15432949 10 g 10 Gramm
15442949 25 g 25 Gramm
15452949 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15432949 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J60122.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.80 €
    64.65 € / 10 Gramm
    Sparen 7.15 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33864-99-2 | C56H68Cl4CuN16S4 | 1298.86 g/mol
Alcian Blue 8GX is widely utilized as a heteroglycan stain for acidic, neutral, sulfated and phosphate polysaccharides and glycosaminoglycans in tissues. It finds application in both light and electron microscopy. It serves as an adhesive to stick glycol methacrylate sections to glass slides. Due to its large aromatic surface, it is used as a coating agent and modifies the property on the surfaces. It acts as a gelling agent for lubricating fluids and is also used in the modification of carbon paste electrode which promotes redox behavior and stability of electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Alcianblau 8GX wird häufig als Heteroglykanfärbemittel für saure, neutrale, sulfatierte und phosphathaltige Polysaccharide und Glykosaminoglykane in Geweben eingesetzt. Wird sowohl in der Licht- als auch in der Elektronenmikroskopie eingesetzt. Dient als Klebstoff, um Glykolmethacrylatschnitte auf Glasobjektträger zu kleben. Aufgrund seiner großen aromatischen Oberfläche wird es als Beschichtungsmittel verwendet und modifiziert die Eigenschaft auf den Oberflächen. Es dient als Geliermittel für Schmierflüssigkeiten und wird auch bei der Modifikation der Kohlepastenelektrode verwendet, was das Redox-Verhalten und die Stabilität der Elektrode fördert.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Ethylenglycol und 2-Ethoxyethanol. Löslich in Xylol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33864-99-2
Summenformel C56H68Cl4CuN16S4
Molekulargewicht (g/mol) 1298.86
MDL-Nummer MFCD00010720
InChI-Schlüssel XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J
Synonym Ingrain blue 1; C.I. 74240
PubChem CID 17749099
IUPAC-Name (9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Alcian Blue 8GX
Schmelzpunkt 148°C
Merck Index 14,218
Farbe Blau
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,ethylene glycol and 2-ethoxyethanol; Insoluble in xylene.
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 1298.88