Learn More
Alkoholaldehydfrei gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11494659 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 11494659
Marke: Reagecon 1002501
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreines, stabiles Produkt für Anwendungen im europäischen Arzneibuch (EP).
  • Reagenz, Lösung nach Europäischem Arzneibuch
  • Aldehydfrei
  • Hohe Reinheit
  • Akkurat, gleichbleibend und reproduzierbar
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
  • Entwickelt und getestet für Anwendungen entsprechend Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
  • Zur Vorbereitung anderer Reagenzien (4.1.1), zur Verwendung in volumetrischen Reagenzien (4.2.2) und als Reagenz bei der Durchführung von Tests, die in mehreren EP-Monographien beschrieben sind.
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Verfahren EP-Tests
Menge 1 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ALCOHOL ALDEHYDE FREE EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol