Learn More
Alkohol, wasserfrei, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15568604 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15568604 4 l Poly-Flasche 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15568604
Marke: Avantor J.T.Baker 940106
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Für histologische Anwendungen; HINWEIS: Nur für Zwecke ohne Kraftstoff
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alkohol
Namenshinweis Anhydrisch
Menge 4 l
Flammpunkt 13.00 °C (55.4 °F)
Verpackung Poly-Flasche
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
Relative Dichte 1 l = 0.79 kg
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.