Learn More
Tork Tork Händedesinfektionsgel S4, Desinfektionsmittel ohne klebrige Rückstände, 6 x
Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Form:
Flüssig
Gel
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Das gemäß EN1500, EN12791 und EN14476 viruzid wirksame Desinfektionsmittel hilft, die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern
- Die feuchtigkeitsspendende Händedesinfektionsflüssigkeit ist erwiesenermaßen sanft zur Haut, ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen
- Fördern Sie eine bessere Hygiene – der versiegelte Flakon mit neuer Pumpe verringert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Verringern Sie das Abfallaufkommen dank des Flakons, der mit der Nutzung in sich zusammenfällt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hand Sanitizer |
| Farbe | Clear |
| Form | Flüssig |
| Wirkstoffe | Alcohol |
| Zertifizierung/Konformität | EN1500, EN12791, EN14476 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN1500, EN12791, EN14476 |
| Einwegprodukt | Limited-use |
| Verpackung | Plastic Bottle |
| Menge | 6/Pk. |
| Volumen (metrisch) | 1 L |