Learn More
Alkoholbrenner
Artikelnummer. 12812174
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12812174 100 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12812174 Lieferant Brand Not Defined Lieferanten-Nr. 2162/100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbessern Sie Ihre Experimente mit einem Alkoholbrenner mit Docht und Deckel, wenn Sie Laborsubstanzen erhitzen.
Verbessern Sie Ihre Experimente mit einem Alkoholbrenner mit Docht und Deckel, wenn Sie Laborsubstanzen erhitzen.
  • Mit Docht und Kappe
  • Kapazität von 100 ml
  • Zum Brennen von methylierten Spirituosen während des Experimentierens im Labor
Spezifikation
Produkttyp Alkohollampe
Kapazität (metrisch) 100 mL
Enthält Docht und Kappe
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (metrisch) 0,16356 kg