Learn More
Karl Hecht™ Alkoholmessgerät ohne Thermometer
Artikelnummer. 10536162
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
260 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10536162 260 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10536162 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 46170001
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Zur Bestimmung des Alkoholgehalts in Flüssigkeiten.
  • Referenztemperatur von 20° C
  • Bereich von 0 bis 100: 1 Vol-%
  • 1% vol. Teilungen
  • Länge 260 mm
  • Mit Papierwaage und Stahlballast
Spezifikation
Typ Alkohol-Hydrometer
Länge (metrisch) 260 mm
Beschreibung Papierskala
Temperature of Standardization 20 °C