Learn More
Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 Antibody (ALDH1A1/7011R), Biotin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18319296 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18319296 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18319296
Marke: Novus Biologicals NBP314211B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 Monoclonal antibody specifically detects Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon ALDH1A1/7011R
Konjugat Biotin
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias acetaldehyde dehydrogenase 1, ALDC, aldehyde dehydrogenase 1 family, member A1, aldehyde dehydrogenase 1, soluble, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, Aldehyde dehydrogenase, cytosolic, aldehyde dehydrogenase, liver cytosolic, ALDH class 1, ALDH1, ALDH11, ALDH-E1, ALHDII, EC 1.2.1, EC 1.2.1.36, MGC2318, PUMB1, RALDH 1, RalDH1, retinal dehydrogenase 1, retinaldehyde dehydrogenase 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa 315-434) of human Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 protein (exact sequence is proprietary). (Uniprot: P00352 )
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 216
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ