missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18205430 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18205430 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18205430

Marke: Novus Biologicals NB100787

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 Polyclonal specifically detects Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Peptide ELISA, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1-0.3 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Peptide ELISA detection limit 1:1000, Immunocytochemistry 1:10 - 1:500
Zusammensetzung Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_000680
Gen-Alias acetaldehyde dehydrogenase 1, ALDC, aldehyde dehydrogenase 1 family, member A1, aldehyde dehydrogenase 1, soluble, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, Aldehyde dehydrogenase, cytosolic, aldehyde dehydrogenase, liver cytosolic, ALDH class 1, ALDH1, ALDH11, ALDH-E1, ALHDII, EC 1.2.1, EC 1.2.1.36, MGC2318, PUMB1, RALDH 1, RalDH1, retinal dehydrogenase 1, retinaldehyde dehydrogenase 1
Gensymbole ALDH1A1
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence C-EVKTVTVKISQKNS corresponding to C-Terminus according to NP_000680.2.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 216
Testspezifität This antibody may cross-react with ALDH1A2 (GeneID 8854) with one residue difference from this design, and with ALDH2 (GeneID 217) with two residues difference from this design.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.