missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aldehyde Dehydrogenase 3-A1/ALDH3A1 Antibody (OTI1B6), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18195802 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18195802 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18195802

Marke: Novus Biologicals NBP270152AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Aldehyde Dehydrogenase 3-A1/ALDH3A1 Monoclonal specifically detects Aldehyde Dehydrogenase 3-A1/ALDH3A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Aldehyde Dehydrogenase 3-A1/ALDH3A1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1B6
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias Aldehyde dehydrogenase 3, aldehyde dehydrogenase 3 family, member A1, Aldehyde dehydrogenase family 3 member A1, aldehyde dehydrogenase isozyme 3, aldehyde dehydrogenase type III, ALDH3aldehyde dehydrogenase, dimeric NADP-preferring, ALDHIII, EC 1.2.1, EC 1.2.1.5, MGC10406, stomach aldehyde dehydrogenase
Gensymbole ALDH3A1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human Aldehyde Dehydrogenase 3-A1/ALDH3A1 (NP_000682) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 218.0
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.